Methyl-3,4-diaminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Diaminobenzoesäuremethylester
705985-25G 705985-5G
SIAL705985-25GEA 491 EUR
SIAL705985-25G SIAL705985-5G
Methyl-3,4-diaminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 319
Schmelzpunkt: 108…110 °C
MDL: MFCD00017098
CAS-Nummer: 36692-49-6