3,4-Dibromthiophen

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

HI-1252-100G HI-1252-25G
COBBHI-1252-100GEA 118 EUR
COBBHI-1252-100G COBBHI-1252-25G
3,4-Dibromthiophen
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4,5 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR