3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dibutoxycyclobuten-3,4-dion, Dibutylquadrat, Dibutylsquarat, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäuredibutylester, Quadratsäuredibutylester
133170010
133170050
133170250
ACRO133170010EA
40.2
EUR
ACRO133170010
ACRO133170050
ACRO133170250
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 97%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Molecular Weight: 226,27 g/mol Siedepunkt: 121…122 °C (,2 mmHg) Dichte: 1,05 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037150 CAS-Nummer: 2892-62-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
NMR (13C-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 76.56 to 82.94 % C |