3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Dibutoxycyclobuten-3,4-dion, Dibutylquadrat, Dibutylsquarat, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäuredibutylester, Quadratsäuredibutylester
RDP00235.1 RDP00235.10 RDP00235EE
MAYBRDP00235.1EA 0 EUR
MAYBRDP00235.1 MAYBRDP00235.10 MAYBRDP00235EE
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Molecular Weight: 226,27 g/mol
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00037150
CAS-Nummer: 2892-62-8