3,4-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
BB-2646-25G
BB-2646-100G
BB-2646-5G
COBBBB-2646-25GEA
88.9
EUR
COBBBB-2646-25G
COBBBB-2646-100G
COBBBB-2646-5G
3,4-Dichlorphenylboronsäure
3,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol |
MDL:
MFCD01074646 CAS-Nummer: 151169-75-4 |