3,4-Dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7597-5G OS-7597-25G OS-7597-1G
COBBOS-7597-5GEA 0 EUR
COBBOS-7597-5G COBBOS-7597-25G COBBOS-7597-1G
3,4-Dichlorpyridin
3,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
MDL: MFCD01861989
CAS-Nummer: 55934-00-4