3,4-Pyridindicarbonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3,4-Dicyanpyridin
JFD01292.250
JFD01292.1
CHMPJFD01292.250EA
0
EUR
CHMPJFD01292.250
MAYBJFD01292.1
3,4-Pyridindicarbonitril
3,4-Pyridindicarbonitril
Formel:
C₇H₃N₃ Molecular Weight: 129,12 g/mol Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79…79,5 °C |
MDL:
MFCD00010744 CAS-Nummer: 1633-44-9 EINECS: 216-645-8 |