3,4-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
CFF1019.1
005522-1G
005522-5G
CHMPCFF1019.1EA
522
EUR
CHMPCFF1019.1
FLUO005522-1G
FLUO005522-5G
3,4-Difluorbenzolsulfonamid
3,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD00728800 CAS-Nummer: 108966-71-8 |