3,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3,4-Difluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3,4-difluorphenyl)boran, (3,4-Difluorphenyl)metaborsäure
BB-2607-5G BB-2607-25G BB-2607-100G
COBBBB-2607-5GEA 26.2 EUR
COBBBB-2607-5G COBBBB-2607-25G COBBBB-2607-100G
3,4-Difluorphenylboronsäure
3,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157.91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00807405
CAS-Nummer: 168267-41-2