3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2-Dihydroxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäure, Quadratsäure, Diketocyclobutendiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
123447-100G 123447-25G 123447-5G
SIAL123447-100GEA 846 EUR
SIAL123447-100G SIAL123447-25G SIAL123447-5G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₄H₂O₄
Molecular Weight: 114,06 g/mol
Schmelzpunkt: 293 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001334
CAS-Nummer: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
UN: 3261
ADR: 8,II