3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dihydroxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäure, Quadratsäure, Diketocyclobutendiol
154020050
154020250
154021000
ACRO154020050EA
71.2
EUR
ACRO154020050
ACRO154020250
ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel:
C₄H₂O₄ Molecular Weight: 114,06 g/mol Schmelzpunkt: 293 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001334 CAS-Nummer: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |