cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
154030010
154032500
154030025
ACRO154030010EA
122
EUR
ACRO154030010
ACRO154032500
ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid 99%
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid
Formel:
C₈H₁₀O₃ Siedepunkt: 296 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 29…32 °C Flammpunkt: 143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005926 CAS-Nummer: 13149-00-3 EINECS: 236-086-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 32 °C |
GC | ≥98.5 % |
Color of molten substance | ≤50 APHA |