3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Dihydroxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäure, Quadratsäure, Diketocyclobutendiol
SB01468.1 SB01468.10 SB01468.50
MAYBSB01468.1EA 0 EUR
MAYBSB01468.1 MAYBSB01468.10 MAYBSB01468.50
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₄H₂O₄
Molecular Weight: 114,06 g/mol
Schmelzpunkt: 293 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001334
CAS-Nummer: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
UN: 3261
ADR: 8,II