3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dihydroxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobuten-3,4-dion, Squarsäure, Quadratsäure, Diketocyclobutendiol
A15169.22
A15169.03
A15169.06
A15169.14
A15169.22EA
462
EUR
A15169.22
A15169.03
A15169.06
A15169.14
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Purity: 98+%
CAS No.: 2892-51-5
Molecular Formula: C4H2O4
Formula Weight: 114.06
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point:
Formel:
C₄H₂O₄ Molecular Weight: 114.06 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 190 °C (374 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001334 CAS-Nummer: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 UN: 3261 ADR: 8 II |