3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Dimethylsquarat, Squarsäuredimethylester, 1,2-Dimethoxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dimethoxy-1-cyclomethen-3,4-dion, Dimethylquadrat, Quadratsäuredimethylester

RDP00129.250 RDP00129.1
CHMPRDP00129.250EA 0 EUR
CHMPRDP00129.250 MAYBRDP00129.1
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₆H₆O₄
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55 °C
MDL: MFCD00101316
CAS-Nummer: 5222-73-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR