3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethylsquarat, Squarsäuredimethylester, 1,2-Dimethoxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dimethoxy-1-cyclomethen-3,4-dion, Dimethylquadrat, Quadratsäuredimethylester
A18186.06 A18186.03
A18186.06EA 173 EUR
A18186.06 A18186.03
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Purity: 98% CAS No.: 5222-73-1 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00101316
Formel: C₆H₆O₄
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
MDL: MFCD00101316
CAS-Nummer: 5222-73-1