3,4-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(3,4-dimethylphenyl)borane, (3,4-Dimethylphenyl)metaboric acid, 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
BB-2150-25G
BB-2150-5G
COBBBB-2150-25GEA
153
EUR
COBBBB-2150-25G
COBBBB-2150-5G
3,4-Dimethylphenylboronsäure
3,4-Dimethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149,98 g/mol |
MDL:
MFCD01009694 CAS-Nummer: 55499-43-9 |