3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäureamid
BTB02664.1 BTB02664.10 BTB02664.50
MAYBBTB02664.1EA 0 EUR
MAYBBTB02664.1 MAYBBTB02664.10 MAYBBTB02664.50
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
Molecular Weight: 257.14 g/mol
MDL: MFCD00015511
CAS-Nummer: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7