3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559997-1G 559997-5G
SIAL559997-1GEA 24 EUR
SIAL559997-1G SIAL559997-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
Molecular Weight: 257.14 g/mol
MDL: MFCD00015511
CAS-Nummer: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7