3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
A10300.03
A10300.06
A10300.03EA
49.5
EUR
A10300.03
A10300.06
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 39234-86-1
Molecular Formula: C8H3ClF6O2S
Formula Weight: 312.61
Melting Point: 34-38°
Beilstein Reference: 3621218
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014725
Formel:
C₈H₃ClF₆O₂S Molecular Weight: 312.62 g/mol Schmelzpunkt: 34…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014725 CAS-Nummer: 39234-86-1 EINECS: 254-371-0 UN: 3261 ADR: 8 II |