3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
006003-5G 006003-25G 006003-100G
FLUO006003-5GEA 55.4 EUR
FLUO006003-5G FLUO006003-25G FLUO006003-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₆O₂S
Schmelzpunkt: 36…38 °C
MDL: MFCD00014725
CAS-Nummer: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
UN: 3261
ADR: 8,II