3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
519367-1G 519367-5G
SIAL519367-1GEA 25 EUR
SIAL519367-1G SIAL519367-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₆O₂S
Molecular Weight: 312.62 g/mol
Schmelzpunkt: 36…38 °C
MDL: MFCD00014725
CAS-Nummer: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
UN: 3261
ADR: 8 II