3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolboronsäure, Dihydroxy(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)boran
BB-2640-100G
BB-2640-5G
BB-2640-25G
COBBBB-2640-100GEA
0
EUR
COBBBB-2640-100G
COBBBB-2640-5G
COBBBB-2640-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ |
MDL:
MFCD00051850 CAS-Nummer: 73852-19-4 |