3,5-Dibrombenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7526-25G
OS-7526-100G
OS-7526-5G
COBBOS-7526-25GEA
58.4
EUR
COBBOS-7526-25G
COBBOS-7526-100G
COBBOS-7526-5G
3,5-Dibrombenzoesäure
3,5-Dibromobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 279,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051758 CAS-Nummer: 618-58-6 |