3,5-Dibrompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OT-0355-25G
OT-0355-1KG
OT-0355-100G
COBBOT-0355-25GEA
37.5
EUR
COBBOT-0355-25G
COBBOT-0355-1KG
COBBOT-0355-100G
3,5-Dibrompyridin
3,5-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Molecular Weight: 236,89 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014634 CAS-Nummer: 625-92-3 EINECS: 210-916-4 |