3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
SB01828.1 SB01828EA SB01828.50
MAYBSB01828.1EA 0 EUR
MAYBSB01828.1 MAYBSB01828EA MAYBSB01828.50
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 723 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00003320
CAS-Nummer: 90-60-8
EINECS: 202-005-5