3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
RH00194.250 RH00194DA
CHMPRH00194.250EA 0 EUR
CHMPRH00194.250 MAYBRH00194DA
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
MDL: MFCD00017605
CAS-Nummer: 2314-36-5