3,5-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
BB-2269-5G
BB-2269-25G
BB-2269-100G
COBBBB-2269-5GEA
38.2
EUR
COBBBB-2269-5G
COBBBB-2269-25G
COBBBB-2269-100G
3,5-Dichlorphenylboronsäure
3,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190,82 g/mol |
MDL:
MFCD00051935 CAS-Nummer: 67492-50-6 |