3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26139.MD
H26139.03
H26139.MDEA
93.6
EUR
H26139.MD
H26139.03
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Schmelzpunkt: 121…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797917 CAS-Nummer: 118276-06-5 |