3,5-Difluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4029-25G CA-4029-100G
COBBCA-4029-25GEA 35.5 EUR
COBBCA-4029-25G COBBCA-4029-100G
3,5-Difluorbenzoesäure
3,5-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010323
CAS-Nummer: 455-40-3