3,5-Difluorbenzolsulfonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluorbenzolsulfonsäureamid
L19720.03
L19720.06
L19720.03EA
39.9
EUR
L19720.03
L19720.06
3,5-Difluorbenzolsulfonamid ≥98%
3,5-Difluorbenzolsulfonamid
Purity: 98%
CAS No.: 140480-89-3
Molecular Formula: C6H5F2NO2S
Formula Weight: 193.17
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 5333160
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol Schmelzpunkt: 157…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091379 CAS-Nummer: 140480-89-3 UN: 3144 ADR: 6.1,I |