3,5-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
BB-2608-25G
BB-2608-5G
BB-2608-100G
COBBBB-2608-25GEA
104
EUR
COBBBB-2608-25G
COBBBB-2608-5G
COBBBB-2608-100G
3,5-Difluorphenylboronsäure
3,5-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Molecular Weight: 157,91 g/mol |
MDL:
MFCD01318138 CAS-Nummer: 156545-07-2 |