3,5-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
BB-2787-5G BB-2787-25G BB-2787-100G
COBBBB-2787-5GEA 28.5 EUR
COBBBB-2787-5G COBBBB-2787-25G COBBBB-2787-100G
3,5-Dimethylphenylboronsäure
3,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
MDL: MFCD00185689
CAS-Nummer: 172975-69-8