3,6-Dimethoxypyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2808-5G HC-2808-1G
COBBHC-2808-5GEA 374 EUR
COBBHC-2808-5G COBBHC-2808-1G
3,6-Dimethoxypyridazin
3,6-Dimethoxypyridazine
Formel: C₆H₈N₂O₂
MDL: MFCD00234224
CAS-Nummer: 4603-59-2