3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7918-5G PY-7918-1G PY-7918-25G
COBBPY-7918-5GEA 76.1 EUR
COBBPY-7918-5G COBBPY-7918-1G COBBPY-7918-25G
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00204157
CAS-Nummer: 78607-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III