3-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-3-amin
BK-4502-25G BK-4502-100G
COBBBK-4502-25GEA 37.5 EUR
COBBBK-4502-25G COBBBK-4502-100G
3-Amino-2-chlorpyridin
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006238
CAS-Nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9