3-Amino-2-naphthol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-2-hydroxynaphthalin
B24570.03
B24570.06
B24570.14
B24570.03EA
54.7
EUR
B24570.03
B24570.06
B24570.14
3-Amino-2-naphthol 97%
3-Amino-2-naphthol
Purity: 97%
CAS No.: 5417-63-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Odour: Odourless
Melting Point: 232-238°
MDL No.: MFCD00004113
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol Schmelzpunkt: 232…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004113 CAS-Nummer: 5417-63-0 EINECS: 226-519-4 |