3-Amino-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-2-hydroxynaphthalin
164267-1G
164267-5G
SIAL164267-1GEA
74.9
EUR
SIAL164267-1G
SIAL164267-5G
3-Amino-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol |
MDL:
MFCD00004113 CAS-Nummer: 5417-63-0 EINECS: 226-519-4 |