3-Amino-2-naphthol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Amino-2-hydroxynaphthalin
RJC00627.250
RJC00627.1
CHMPRJC00627.250EA
0
EUR
CHMPRJC00627.250
MAYBRJC00627.1
3-Amino-2-naphthol
3-Amino-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol |
MDL:
MFCD00004113 CAS-Nummer: 5417-63-0 EINECS: 226-519-4 |