3-Amino-o-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-methylbenzoesäure
CA-4469-25G CA-4469-100G
COBBCA-4469-25GEA 38.5 EUR
COBBCA-4469-25G COBBCA-4469-100G
3-Amino-o-toluylsäure
3-Amino-o-toluylsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 181
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075026
CAS-Nummer: 52130-17-3