3-Amino-5-brom-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-chlor-3-pyridylamin
PY-7139-5G
PY-7139-25G
COBBPY-7139-5GEA
25.9
EUR
COBBPY-7139-5G
COBBPY-7139-25G
3-Amino-5-brom-2-chlorpyridin
3-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Molecular Weight: 207.46 g/mol |
MDL:
MFCD02682092 CAS-Nummer: 588729-99-1 |