5-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-2-chlor-5-pyridylamin
PY-7783-5G
PY-7783-25G
PY-7783-100G
COBBPY-7783-5GEA
31
EUR
COBBPY-7783-5G
COBBPY-7783-25G
COBBPY-7783-100G
5-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
5-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Molecular Weight: 207.46 g/mol |
MDL:
MFCD03840433 CAS-Nummer: 130284-53-6 |