3-Amino-5-brombenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4114-25G
CA-4114-5G
CA-4114-1G
COBBCA-4114-25GEA
180
EUR
COBBCA-4114-25G
COBBCA-4114-5G
COBBCA-4114-1G
3-Amino-5-brombenzoesäure
3-Amino-5-bromobenzoic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol |
MDL:
MFCD00227745 CAS-Nummer: 42237-85-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |