3-Amino-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 5-Brom-3-pyridylamin, 5-Brompyridin-3-amin
PY-7125-100G PY-7125-5G PY-7125-1G PY-7125-25G
COBBPY-7125-100GEA 385 EUR
COBBPY-7125-100G COBBPY-7125-5G COBBPY-7125-1G COBBPY-7125-25G
3-Amino-5-brompyridin
3-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173.01 g/mol
MDL: MFCD01646060
CAS-Nummer: 13535-01-8