3-Amino-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
021284-2G 021284-10G
FLUO021284-2GEA 0 EUR
FLUO021284-2G FLUO021284-10G
3-Amino-5-nitrobenzoesäure
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
MDL: MFCD00017025
CAS-Nummer: 618-84-8