3-Amino-6-chlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorpyridazin-3-amin
HC-6004-25G
HC-6004-100G
HC-6004-5G
COBBHC-6004-25GEA
59.1
EUR
COBBHC-6004-25G
COBBHC-6004-100G
COBBHC-6004-5G
3-Amino-6-chlorpyridazin
3-Amino-6-chlorpyridazin
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129.55 g/mol |
MDL:
MFCD00051506 CAS-Nummer: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |