3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 9-Ethylcarbazol-3-ylamin, AEC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6926-100TAB A6926-50TAB A6926-5TAB
SIALA6926-100TABEA 675 EUR
SIALA6926-100TAB SIALA6926-50TAB SIALA6926-5TAB
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC), Sigma-Aldrich®
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Molecular Weight: 210,28 g/mol
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004964
CAS-Nummer: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III