3-Aminobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Anilin-3-sulfonsäureamid, 3-Aminobenzolsulfonsäureamid
OT-0139-25G
OT-0139-100G
COBBOT-0139-25GEA
63.4
EUR
COBBOT-0139-25G
COBBOT-0139-100G
3-Aminobenzolsulfonamid
3-Aminobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol |
MDL:
MFCD00035781 CAS-Nummer: 98-18-0 EINECS: 202-646-0 |