3-Brom-2,5-dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
PY-7721-1G
PY-7721-25G
PY-7721-5G
COBBPY-7721-1GEA
0
EUR
COBBPY-7721-1G
COBBPY-7721-25G
COBBPY-7721-5G
3-Brom-2,5-dichlorpyridin
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N Molecular Weight: 226.89 g/mol |
MDL:
MFCD06659484 CAS-Nummer: 138006-41-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |