3-Brom-2,5-dichlorthiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1684-5G
HI-1684-25G
HI-1684-1G
COBBHI-1684-5GEA
76.1
EUR
COBBHI-1684-5G
COBBHI-1684-25G
COBBHI-1684-1G
3-Brom-2,5-dichlorthiophen
3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Formel:
C₄HBrCl₂S Molecular Weight: 231.93 g/mol Siedepunkt: 89…92 °C (11 mmHg) |
MDL:
MFCD00041440 CAS-Nummer: 60404-18-4 |